スキップする
BDPH9BCDCAF7
Bide Pharmatech
Methyl 7-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
別名:
methyl 7-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H6O2N1Br1S1
CAS番号:
分子量:
272.12
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c1-13-9(12)6-4-5-2-3-11-8(10)7(5)14-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
PRMIUGHOOWSSTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)