スキップする
BDPH9BCDCBCA
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
別名:
1-(2-bromo-3-chlorophenyl)ethanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H6O1Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
233.49
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5(11)6-3-2-4-7(10)8(6)9/h2-4H,1H3
Inchi Key
KCCOVPPONJFFDS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)