スキップする
BDPH9BCDCCC9
Bide Pharmatech
4-(2-Hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
別名:
4-(2-hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7,12H,1-2H3
Inchi Key
RCUMJJBGXUQSOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)