スキップする
BDPH9BCDCD18
Bide Pharmatech
5,5'-(Furan-2-ylmethylene)bis(2-methylfuran)
別名:
5,5'-(furan-2-ylmethylene)bis(2-methylfuran)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C15H14O3
CAS番号:
分子量:
242.27
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-10-5-7-13(17-10)15(12-4-3-9-16-12)14-8-6-11(2)18-14/h3-9,15H,1-2H3
Inchi Key
YRRVBDHDMOAQJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)