スキップする
BDPH9BCDCED0
Bide Pharmatech
1-Benzyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
別名:
1-benzyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H10O2N2
CAS番号:
分子量:
202.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-6-7-12-13(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,14,15)
Inchi Key
SFIGVCZYZFTEMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)