スキップする
BDPH9BCDCED1
Bide Pharmatech
1H-Imidazole-2-carboxamide
別名:
1H-imidazole-2-carboxamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H5O1N3
CAS番号:
分子量:
111.1
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-3(8)4-6-1-2-7-4/h1-2H,(H2,5,8)(H,6,7)
Inchi Key
NMIZONYLXCOHEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1H-Imidazole-2-carboxamide
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)