スキップする
BDPH9BCDD0FA
Bide Pharmatech
Methyl 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
別名:
methyl [4-(trifluoromethyl)phenyl]acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H9O2F3
CAS番号:
分子量:
218.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-15-9(14)6-7-2-4-8(5-3-7)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
ONNMKZXKTBYWFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)