スキップする
BDPH9BCDD45E
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
別名:
3-bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H6N2Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
221.48
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
CMKDPCHKJRWRKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)