スキップする
BDPH9BCDD4E1
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-(chloromethyl)benzyl)carbamate
別名:
tert-butyl (4-(chloromethyl)benzyl)carbamate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H18O2N1Cl1
CAS番号:
分子量:
255.74
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H18ClNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Inchi Key
HMLLJJCAIBCKMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)