スキップする
BDPH9BCDD75F
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
別名:
3-chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H3O2Cl2F3
CAS番号:
分子量:
259.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-5-1-4(7(10)14)2-6(3-5)15-8(11,12)13/h1-3H
Inchi Key
SDWXPVZFCXEROE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)