スキップする
BDPH9BCDD8FE
Bide Pharmatech
1-Chloro-2-fluoro-4-iodo-5-methoxybenzene
別名:
1-chloro-2-fluoro-4-iodo-5-methoxybenzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5O1Cl1F1I1
CAS番号:
分子量:
286.47
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5ClFIO/c1-11-7-2-4(8)5(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Inchi Key
CNRTYHYKBJNCCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)