スキップする
BDPH9BCDDBB3
Bide Pharmatech
Ethyl 7-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
別名:
ethyl 7-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H13O3N1
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-3-16-12(14)9-7-8-5-4-6-10(15-2)11(8)13-9/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Inchi Key
BRDVNJZQPSSLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)