スキップする
BDPH9BCDDBC8
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-1-oxo-1H-indene-5-carboxylate
別名:
methyl 3-bromo-1-oxo-1H-indene-5-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H7O3Br1
CAS番号:
分子量:
267.08
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H7BrO3/c1-15-11(14)6-2-3-7-8(4-6)9(12)5-10(7)13/h2-5H,1H3
Inchi Key
WPVUELSDBGETTO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)