スキップする
BDPH9BCDDCDE
Bide Pharmatech
N-(4-Aminobutyl)acetamide
別名:
N-(4-aminobutyl)acetamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H14O1N2
分子量:
130.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-6(9)8-5-3-2-4-7/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
KLZGKIDSEJWEDW-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)