スキップする
BDPH9BCDDDA1
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate
別名:
methyl 4-amino-5-iodo-2-methylbenzoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H10O2N1I1
CAS番号:
分子量:
291.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-3-8(11)7(10)4-6(5)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Inchi Key
UEROLPZUGANXKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)