スキップする
BDPH9BCDDE9F
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)cyclopentan-1-amine
別名:
2-(2-chlorophenyl)cyclopentanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H14N1Cl1
CAS番号:
分子量:
195.69
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H14ClN/c12-10-6-2-1-4-8(10)9-5-3-7-11(9)13/h1-2,4,6,9,11H,3,5,7,13H2
Inchi Key
GNPPIVFFQGMMCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)