スキップする
BDPH9BCDDEA0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)acetate
別名:
tert-butyl 2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H18O4
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-5-6-13-7-8-14-9-10(12)15-11(2,3)4/h1H,6-9H2,2-4H3
Inchi Key
UKKQWNXHEGQLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)