スキップする
BDPH9BCDDEB8
Bide Pharmatech
3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
別名:
3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H8F2
CAS番号:
分子量:
190.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H8F2/c13-11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(14)8-10/h1-8H
Inchi Key
GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)