スキップする
BDPH9BCDDEC5
Bide Pharmatech
2-(4-Bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
別名:
2-(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H5N2Br1S1
CAS番号:
分子量:
241.11
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H5BrN2S/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
Inchi Key
ONJVHBYVYOIMLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)