スキップする
BDPH9BCDE03A
Bide Pharmatech
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
別名:
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H5O4N1
CAS番号:
分子量:
179.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H5NO4/c10-7(11)4-1-2-6-5(3-4)9-8(12)13-6/h1-3H,(H,9,12)(H,10,11)
Inchi Key
KHVGBYCMDLCIAF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)