スキップする
BDPH9BCDE0EC
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-3-formylbenzoate
別名:
methyl 4-amino-3-formylbenzoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H9O3N1
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-5H,10H2,1H3
Inchi Key
VNDSSJJSVMYZKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-amino-3-formylbenzoate
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)