スキップする
BDPH9BCDE43E
Bide Pharmatech
(2-Cyano-3-fluorophenyl)boronic acid
別名:
2-cyano-3-fluorophenylboronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5O2N1F1B1
CAS番号:
分子量:
164.93
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5BFNO2/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-3,11-12H
Inchi Key
SJGAIKIHINNTDX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)