スキップする
BDPH9BCDE5BE
Bide Pharmatech
1-(3-Aminopropyl)piperidin-4-ol dihydrochloride
別名:
1-(3-aminopropyl)-4-piperidinol dihydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H20O1N2Cl2
CAS番号:
分子量:
231.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H18N2O.2ClH/c9-4-1-5-10-6-2-8(11)3-7-10;;/h8,11H,1-7,9H2;2*1H
Inchi Key
DPJKYAKTKDWSEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)