スキップする
BDPH9BCDE72E
Bide Pharmatech
(2,5-Dibromophenyl)hydrazine
別名:
1-(2,5-dibromophenyl)hydrazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H6N2Br2
CAS番号:
分子量:
265.94
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H6Br2N2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9/h1-3,10H,9H2
Inchi Key
MVYLGBZJXJXCPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2,5-Dibromophenyl)hydrazine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)