スキップする
BDPH9BCDE9EE
Bide Pharmatech
6-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
別名:
6-bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H7N2Br1
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-7(9)2-3-8-10-4-5-11(6)8/h2-5H,1H3
Inchi Key
UGRZKLCCPTTZKM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)