スキップする
BDPH9BCDEB11
Bide Pharmatech
1-(3-Fluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
別名:
1-(3-fluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H13N1Cl1F1
CAS番号:
分子量:
189.66
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;/h3-6,9H,2,11H2,1H3;1H
Inchi Key
ODZRCWFYKMOLKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)