スキップする
BDPH9BCDEB28
Bide Pharmatech
3-Methoxy-4-(methylsulfonyl)aniline
別名:
3-methoxy-4-(methylsulfonyl)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H11O3N1S1
CAS番号:
分子量:
201.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-12-7-5-6(9)3-4-8(7)13(2,10)11/h3-5H,9H2,1-2H3
Inchi Key
LAYYXXQNPGIKED-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)