スキップする
BDPH9BCDF09C
Bide Pharmatech
Methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
別名:
methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H8O3N1Cl1
CAS番号:
分子量:
201.61
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-6-3-5(8(11)13-2)4-10-7(6)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
XPHMEWSKODAWPT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)