スキップする
BDPH9BCDF166
Bide Pharmatech
4-(Dimethylamino)butan-2-ol
別名:
4-(dimethylamino)butan-2-ol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H15O1N1
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
Inchi Key
IXAXPXLEJPTDGO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Dimethylamino)butan-2-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)