スキップする
BDPH9BCDF327
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
別名:
3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H3O2Cl1Br1F1
CAS番号:
分子量:
253.45
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
BPKBUPFQEALBFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)