スキップする
BDPH9BCDF3E6
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
別名:
3-tert-butyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C14H16O2N2
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-14(2,3)12-9-11(13(17)18)16(15-12)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
JYAMNOJMPNSKGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)