スキップする
BDPH9BCDF3EA
Bide Pharmatech
3-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
別名:
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H11O2F1
CAS番号:
分子量:
182.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(10(12)13)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
KPWBMCKJLTZFFT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow liquid or solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)