スキップする
BDPH9BCDF5C3
Bide Pharmatech
3,5,7-Trichlorothieno[3,2-b]pyridine
別名:
3,5,7-trichlorothieno[3,2-b]pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H2N1Cl3S1
CAS番号:
分子量:
238.52
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H2Cl3NS/c8-3-1-5(10)11-6-4(9)2-12-7(3)6/h1-2H
Inchi Key
NICFXLUOWKFSRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)