スキップする
BDPH9BCDF75B
Bide Pharmatech
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]oxirane
別名:
2-(4-methoxybenzyl)oxirane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-12-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Inchi Key
CLOGCPPDCZMWGQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]oxirane
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)