スキップする
BDPH9BCDF7C3
Bide Pharmatech
5-Bromopyridine-3-thiol hydrochloride
別名:
5-bromopyridine-3-thiol hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H5N1Cl1Br1S1
CAS番号:
分子量:
226.52
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H4BrNS.ClH/c6-4-1-5(8)3-7-2-4;/h1-3,8H;1H
Inchi Key
JIYFPWOJOWONCN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)