スキップする
BDPH9BCDF91F
Bide Pharmatech
6-(Methylthio)pyridin-3-amine
別名:
6-(methylsulfanyl)-3-pyridinamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H8N2S1
CAS番号:
分子量:
140.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H8N2S/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
Inchi Key
BEMNZDZGBAGRAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Brown Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Methylthio)pyridin-3-amine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)