スキップする
BDPH9BCDF92C
Bide Pharmatech
2-(2-Ethoxy-4-formylphenoxy)acetic acid
別名:
(2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H12O5
CAS番号:
分子量:
224.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H12O5/c1-2-15-10-5-8(6-12)3-4-9(10)16-7-11(13)14/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BALVFSVIEQRSSY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)