スキップする
BDPH9BCDFAA0
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
別名:
2-bromo-3-(bromomethyl)pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H5N1Br2
CAS番号:
分子量:
250.92
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H5Br2N/c7-4-5-2-1-3-9-6(5)8/h1-3H,4H2
Inchi Key
NEWLOSCWMVKPGI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)