スキップする
BDPH9BCDFB46
Bide Pharmatech
4-Fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
別名:
4-fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H4O1N1F1
CAS番号:
分子量:
113.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H4FNO/c6-4-1-5(3-8)7-2-4/h1-3,7H
Inchi Key
TWEVFIDOBCXAMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)