スキップする
BDPH9BCDFB99
Bide Pharmatech
7-Azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
別名:
7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H16N1Cl1
CAS番号:
分子量:
161.67
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-8(3-1)4-6-9-7-5-8;/h9H,1-7H2;1H
Inchi Key
CXZWHXOMYFCTNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)