スキップする
BDPH9BCDFBB5
Bide Pharmatech
2-(Aminomethyl)butan-1-ol
別名:
2-(aminomethyl)-1-butanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H13O1N1
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-2-5(3-6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Inchi Key
DHPOUEPMENIWGX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Aminomethyl)butan-1-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)