スキップする
BDPH9BCDFC8B
Bide Pharmatech
Benzyl 4-sulfamoylpiperidine-1-carboxylate
別名:
benzyl 4-sulfamoylpiperidine-1-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H18O4N2S1
CAS番号:
分子量:
298.36
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H18N2O4S/c14-20(17,18)12-6-8-15(9-7-12)13(16)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H2,14,17,18)
Inchi Key
UWHWFKKNOBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)