スキップする
BDPH9BCDFD0E
Bide Pharmatech
5-(4-(Di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
別名:
5-(4-(di-p-tolylamino)phenyl)thiophene-2-carbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C25H21O1N1S1
CAS番号:
分子量:
383.51
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C25H21NOS/c1-18-3-9-21(10-4-18)26(22-11-5-19(2)6-12-22)23-13-7-20(8-14-23)25-16-15-24(17-27)28-25/h3-17H,1-2H3
Inchi Key
MUQFSLMELVMDSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)