スキップする
BDPH9BCDFDE0
Bide Pharmatech
2-Bromo-4-(bromomethyl)thiazole
別名:
2-bromo-4-(bromomethyl)-1,3-thiazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H3N1Br2S1
CAS番号:
分子量:
256.95
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H3Br2NS/c5-1-3-2-8-4(6)7-3/h2H,1H2
Inchi Key
PUUHOIJJZAGFNK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-4-(bromomethyl)thiazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)