スキップする
BDPH9BCDFE36
Bide Pharmatech
6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
別名:
6-azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H9O2N1
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c9-5-3-7(4-5)1-2-8-6(7)10/h1-4H2,(H,8,10)
Inchi Key
UZZSKGIHKCJBDB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)