スキップする
BDPH9BCDFEDC
Bide Pharmatech
1-(5-Bromothiophen-2-yl)butan-1-one
別名:
1-(5-bromo-2-thienyl)-1-butanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H9O1Br1S1
CAS番号:
分子量:
233.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H9BrOS/c1-2-3-6(10)7-4-5-8(9)11-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
DUGRGUURUDYJSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)