スキップする
BDPH9BCE02CA
Bide Pharmatech
(6-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)methanol
別名:
(6-bromo-2-fluoro-3-pyridinyl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H5O1N1Br1F1
CAS番号:
分子量:
206.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
Inchi Key
JQIREWOWBXROGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)