スキップする
BDPH9BCE0C02
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-5-iodopyrazin-2-amine
別名:
3-bromo-6-chloro-5-iodopyrazin-2-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H2N3Cl1Br1I1
CAS番号:
分子量:
334.34
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C4H2BrClIN3/c5-1-4(8)10-2(6)3(7)9-1/h(H2,8,10)
Inchi Key
YXQYTWWGBBHZBS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)