現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-6-2-3-7(8(11)4-6)9(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
OKLFPKDKQYVRNJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone