スキップする
BDPH9BCE13FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl (3-cyano-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-7-fluorobenzo[b]thiophen-2-yl)carbamate
別名:
tert-butyl (3-cyano-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-7-fluorobenzo[b]thiophen-2-yl)carbamate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C19H22O4N2S1F1B1
CAS番号:
分子量:
404.27
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C19H22BFN2O4S/c1-18(2,3)27-17(24)23-16-11(8-22)14-12(6-7-13(21)15(14)28-16)20-25-9-19(4,5)10-26-20/h6-7H,9-10H2,1-5H3,(H,23,24)
Inchi Key
YGHCWKONJMTFIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)